Bromoacetaldehyde diethyl acetal ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Bromo-1,1-diethoxyethane
A13276.0E
A13276.22
A13276.36
A13276.0EEA
435
EUR
A13276.0E
A13276.22
A13276.36
Bromoacetaldehyde diethyl acetal ≥97%
Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Purity: 97%
CAS No.: 2032-35-1
Molecular Formula: C6H13BrO2
Formula Weight: 197.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 66-67°/18mm
Beilstein Reference: 635754
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000214
Fórmula:
BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂ Ponto de ebulição: 66…67 °C (18 mmHg) Densidade: 1,270 Ponto de Inflamação: 61 °C (142 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000214 Número CAS: 2032-35-1 EINECS: 217-989-1 UN: 2810 ADR: 6.1,II |