Print…
Bromoacetaldehyde diethyl acetal 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1,1-diethoxyethane
346521000 346525000
ACRO346521000EA 36 EUR
ACRO346521000 ACRO346525000
Bromoacetaldehyde diethyl acetal 97%
Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Fórmula: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
Ponto de ebulição: 66…67 °C (18 mmHg)
Densidade: 1,28 g/cm³
Ponto de Inflamação: 61 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000214
Número CAS: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %