Print…
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetona 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A14948.22 A14948.06 A14948.14 A14948.PG
A14948.22EA 732 EUR
A14948.22 A14948.06 A14948.14 A14948.PG
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetona 97
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetona
Purity: 97% CAS No.: 431-35-6 Molecular Formula: BrCH2COCF3 Formula Weight: 190.95 Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.3760 Odour: Pungent Melting Point: -80° Boiling Point: 85-87° Beilstein Reference: 1703387 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00039237
Fórmula: BrH₂CC(O)CF₃
Peso Molecular: 190.95 g/mol
Ponto de ebulição: 85…87 °C
Ponto de Fusão: < –80 °C
Densidade: 1.822
Ponto de Inflamação: –2 °C (28 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039237
Número CAS: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN: 2924
ADR: 3 II