Bromotrichloromethane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10824.22
A10824.36
A10824.22EA
44.9
EUR
A10824.22
A10824.36
Bromotrichloromethane ≥97%
Bromotrichloromethane
Purity: 97%
CAS No.: 75-62-7
Molecular Formula: CBrCl3
Formula Weight: 198.28
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5060
Odour: Chloroform-like
Melting Point: -6°
Boiling Point: 104-105°
Beilstein Reference: 1732543
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000783
Fórmula:
BrCl₃C Peso Molecular: 198.27 g/mol Ponto de ebulição: 104…105 °C Ponto de Fusão: –6 °C Densidade: 2.015 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000783 Número CAS: 75-62-7 EINECS: 200-886-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III |