1-Bromo-6-chlorohexane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21619.06
B21619.14
B21619.06EA
36.3
EUR
B21619.06
B21619.14
1-Bromo-6-chlorohexane ≥97%
1-Bromo-6-chlorohexane
Purity: 97%
CAS No.: 6294-17-3
Molecular Formula: Br(CH2)6Cl
Formula Weight: 199.53
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4806
Boiling Point: 109-110°/2mm
MDL No.: MFCD00001019
Fórmula:
BrH₂C(CH₂)₄CH₂Cl Ponto de ebulição: 109…110 °C (2 mmHg) Densidade: 1,337 Ponto de Inflamação: 101 °C (214 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001019 Número CAS: 6294-17-3 EINECS: 228-555-6 |