1-Bromo-5-chloropentane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20479.09
B20479.18
B20479.09EA
40.9
EUR
B20479.09
B20479.18
1-Bromo-5-chloropentane ≥98%
1-Bromo-5-chloropentane
Purity: 98%
CAS No.: 54512-75-3
Molecular Formula: Cl(CH2)5Br
Formula Weight: 185.50
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4836
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1732341
MDL No.: MFCD00001016
Fórmula:
BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl Ponto de ebulição: 210…212 °C Densidade: 1,408 Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001016 Número CAS: 54512-75-3 EINECS: 259-193-7 |