Print…
1-Bromo-3-chloropropane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
106860010 106862500 106860025 106860501
ACRO106860010EA 107 EUR
ACRO106860010 ACRO106862500 ACRO106860025 ACRO106860501
1-Bromo-3-chloropropane 99%
1-Bromo-3-chloropropane
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₂Cl
Ponto de ebulição: 142…145 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 1,59 g/cm³
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000998
Número CAS: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
UN: 2688
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity (HCl) ≤0.002 %