Print…
Tetrabromometano, (máx. 6% H₂O) 98% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Carbon tetrabromide
L00821.14 L00821.22 L00821.36
L00821.14EA 41.2 EUR
L00821.14 L00821.22 L00821.36
Tetrabromometano, (máx. 6% H₂O) 98% (peso seco)
Tetrabromometano
Purity: 98% CAS No.: 558-13-4 Molecular Formula: CBr4 Formula Weight: 331.63 Melting Point: 90-95° Boiling Point: 190° UN No.: 2516 MDL No.: MFCD00000117
Fórmula: Br₄C
Peso Molecular: 331.63 g/mol
Ponto de ebulição: 190 °C
Ponto de Fusão: 90…95 °C
Densidade: 3.420
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000117
Número CAS: 558-13-4
EINECS: 209-189-6
UN: 2516
ADR: 6.1 III