Print…
Bromoetano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00871.0250 8.00871.1000
8.00871.0250EA 30.1 EUR
8.00871.0250 8.00871.1000
Bromoetano para síntese, Sigma-Aldrich®
Bromoetano
Fórmula: BrH₂CCH₃
Ponto de ebulição: 38,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –118 °C
Densidade: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000232
Número CAS: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03807
Encomendar
Solubility 9 g/l (20 °C)
Melting Point -118 °C
Molar Mass 108.96 g/mol
Boiling Point 37 - 39 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 510 hPa (20 °C)
Flash Point -20 °C
Refractive Index 1.4236 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 6.7 - 11.3 %(V)
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials