Bromoetano ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12804.0E
A12804.22
A12804.36
A12804.PG
A12804.0EEA
120
EUR
A12804.0E
A12804.22
A12804.36
A12804.PG
Bromoetano ≥98%
Bromoetano
Purity: 98%
CAS No.: 74-96-4
Molecular Formula: C2H5Br
Formula Weight: 108.97
Flash Point: -23°(-9°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.461
Refractive Index: 1.4235
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: -119°
Boiling Point: 37-39°
Beilstein Reference: 1209224
Merck Reference: 14,3771
UN No.: 1891
MDL No.: MFCD00000232
Fórmula:
BrH₂CCH₃ Ponto de ebulição: 37…39 °C Ponto de Fusão: –119 °C Densidade: 1,461 Ponto de Inflamação: –23 °C (–9 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000232 Número CAS: 74-96-4 EINECS: 200-825-8 UN: 1891 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3771 |