Print…
Bromoetano 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
330350050 330351000
ACRO330350050EA 20.1 EUR
ACRO330350050 ACRO330351000
Bromoetano 99+%, extra puro
Bromoetano
Fórmula: BrH₂CCH₃
Ponto de ebulição: 38,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –119 °C
Densidade: 1,46 g/cm³
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000232
Número CAS: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03807
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.0005 % (as HBr)