Print…
Bromoetano 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
154210010 154215000 154210025
ACRO154210010EA 76.6 EUR
ACRO154210010 ACRO154215000 ACRO154210025
Bromoetano 98%, puro
Bromoetano
Fórmula: BrH₂CCH₃
Ponto de ebulição: 38,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –119 °C
Densidade: 1,46 g/cm³
Ponto de Inflamação: –23 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000232
Número CAS: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03807
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥97.5 %