Print…
2-Bromopropano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01668.0250 8.01668.1000
8.01668.0250EA 32.9 EUR
8.01668.0250 8.01668.1000
2-Bromopropano para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Bromopropano
Fórmula: H₃CBrCHCH₃
Ponto de ebulição: 59 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000147
Número CAS: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05230
Encomendar
Solubility 3.18 g/l (20 °C)
Melting Point -89 °C
Molar Mass 122.99 g/mol
Boiling Point 59 - 60 °C
Vapor Pressure 224 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.4252 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.6 %(V)
Density 1.31 g/cm3 (20 °C)