2-Bromopropano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 75-26-3
Molecular Formula: C3H7Br
Formula Weight: 123.00
Flash Point: 19°(66°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.310
Refractive Index: 1.4255
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -89°
Boiling Point: 59-60°
Beilstein Reference: 741852
Merck Reference: 14,5210
UN No.: 2344
MDL No.: MFCD00000147
Fórmula:
H₃CBrCHCH₃ Ponto de ebulição: 59…60 °C Ponto de Fusão: –89 °C Densidade: 1,310 Ponto de Inflamação: 19 °C (66 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000147 Número CAS: 75-26-3 EINECS: 200-855-1 UN: 2344 ADR: 3,II Merck Index: 14,5210 |