Print…
2,2-Dibromopropane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
186060050 186060500
ACRO186060050EA 88.8 EUR
ACRO186060050 ACRO186060500
2,2-Dibromopropane 98%
2,2-Dibromopropane
Fórmula: H₃CBr₂CCH₃
Ponto de ebulição: 114 °C (740 mmHg)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1,78 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00000119
Número CAS: 594-16-1
EINECS: 209-828-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -66° to -69° (20°C, 589 nm) (1 % in EtOH)