1-Bromopropano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 106-94-5
Molecular Formula: C3H7Br
Formula Weight: 123.00
Flash Point: 21°(70°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -110°
Boiling Point: 70-71°
Beilstein Reference: 505936
Merck Reference: 14,7845
UN No.: 2344
MDL No.: MFCD00000254
Fórmula:
BrH₂CCH₂CH₃ Ponto de ebulição: 70…71 °C Ponto de Fusão: –110 °C Densidade: 1,353 Ponto de Inflamação: 21 °C (70 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000254 Número CAS: 106-94-5 EINECS: 203-445-0 UN: 2344 ADR: 3,II Merck Index: 14,7845 |