Print…
1-Bromopropano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
107310010 107312500 107315000 107310025
ACRO107310010EA 98.3 EUR
ACRO107310010 ACRO107312500 ACRO107315000 ACRO107310025
1-Bromopropano 99%
1-Bromopropano
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₃
Ponto de ebulição: 71 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –110 °C
Densidade: 1,353 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000254
Número CAS: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=6b2b626154a7592a42b400fdf8ba1c1028a60850&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %