1-Bromo octano ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14722.0I
A14722.0B
A14722.30
A14722.0IEA
539
EUR
A14722.0I
A14722.0B
A14722.30
1-Bromo octano ≥98%
1-Bromo octano
Purity: 98+%
CAS No.: 111-83-1
Molecular Formula: C8H17Br
Formula Weight: 193.13
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4518
Odour: Characteristic
Melting Point: -55°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 1733136
Merck Reference: 14,6764
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000276
Fórmula:
BrH₂C(CH₂)₆CH₃ Ponto de ebulição: 200…202 °C Ponto de Fusão: –55 °C Densidade: 1,114 Ponto de Inflamação: 78 °C (172 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000276 Número CAS: 111-83-1 EINECS: 203-912-9 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,6764 |