Print…
1-Bromo octano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
166815000 166810025
ACRO166815000EA 86.6 EUR
ACRO166815000 ACRO166810025
1-Bromo octano 99%
1-Bromo octano
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
Ponto de ebulição: 201 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 1,11 g/cm³
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000276
Número CAS: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06861
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4508 to 1.4528 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %