1-Bromooctadecane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15588.0E
A15588.22
A15588.36
A15588.0EEA
268
EUR
A15588.0E
A15588.22
A15588.36
1-Bromooctadecane ≥97%
1-Bromooctadecane
Purity: 97%
CAS No.: 112-89-0
Molecular Formula: C18H37Br
Formula Weight: 333.39
Flash Point:
Fórmula:
BrH₂C(CH₂)₁₆CH₃ |
Número MDL :
MFCD00000231 Número CAS: 112-89-0 |