1-Bromononane ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
1-Nonyl bromide
A10577.14
A10577.22
A10577.36
A10577.14EA
39.1
EUR
A10577.14
A10577.22
A10577.36
1-Bromononane ≥99%
1-Bromononane
Purity: 99%
CAS No.: 693-58-3
Molecular Formula: CH3(CH2)8Br
Formula Weight: 207.16
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 1733632
MDL No.: MFCD00000278
Fórmula:
BrH₂C(CH₂)₇CH₃ Peso Molecular: 207.15 g/mol Ponto de ebulição: 200…201 °C Ponto de Fusão: –29 °C Densidade: 1.086 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000278 Número CAS: 693-58-3 EINECS: 211-755-2 |