Print…
1-Bromohexane para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-Hexyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01603.0100 8.01603.0500
8.01603.0100EA 31.3 EUR
8.01603.0100 8.01603.0500
1-Bromohexane para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Bromohexane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Peso Molecular: 165.07 g/mol
Ponto de ebulição: 155
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 1.167 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 47
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000271
Número CAS: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 165.07 g/mol
Boiling Point 154 - 158 °C
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Refractive Index 1.4478 (20 °C, 589 nm)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)