Print…
1-Bromohexadecane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
215430010 215432500 215430025 215430000
ACRO215430010EA 150 EUR
ACRO215430010 ACRO215432500 ACRO215430025 215430000.
1-Bromohexadecane 97%
1-Bromohexadecane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₁₄CH₃
Ponto de ebulição: 336 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,999 g/cm³
Ponto de Inflamação: 177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000230
Número CAS: 112-82-3
EINECS: 204-008-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to amber to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %