1-Bromodecane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-29-8
Molecular Formula: C10H21Br
Formula Weight: 221.19
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -30°
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 1735227
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000221
Fórmula:
BrH₂C(CH₂)₈CH₃ Ponto de ebulição: 238 °C Ponto de Fusão: –30 °C Densidade: 1,067 Ponto de Inflamação: 94 °C (201 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000221 Número CAS: 112-29-8 EINECS: 203-955-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |