Print…
1-Bromobutano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Butyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01602.0100 8.01602.0500
8.01602.0100EA 27 EUR
8.01602.0100 8.01602.0500
1-Bromobutano para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Bromobutano
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Ponto de ebulição: 101 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 16 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000260
Número CAS: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01552
Encomendar
Solubility 0.6 g/l (30 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 137.02 g/mol
Boiling Point 100 - 104 °C
Vapor Pressure 52 hPa (20 °C)
Flash Point 18.3 °C
Refractive Index 1.4394 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 6.6 %(V)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C