1-Bromobutano ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Butyl bromide
A10696.0C
A10696.0E
A10696.36
A10696.0CEA
434
EUR
A10696.0C
A10696.0E
A10696.36
1-Bromobutano ≥98%
1-Bromobutano
Purity: 98+%
CAS No.: 109-65-9
Molecular Formula: C4H9Br
Formula Weight: 137.03
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.275
Refractive Index: 1.4400
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -112°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 1098260
Merck Reference: 14,1553
UN No.: 1126
MDL No.: MFCD00000260
Fórmula:
BrH₂C(CH₂)₂CH₃ Ponto de ebulição: 101…102 °C Ponto de Fusão: –112 °C Densidade: 1,275 Ponto de Inflamação: 20 °C (68 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000260 Número CAS: 109-65-9 EINECS: 203-691-9 UN: 1126 ADR: 3,II Merck Index: 14,1553 |