Print…
1,9-Dibromononane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Nonamethylene dibromide
A14324.09 A14324.14 A14324.18
A14324.09EA 48.1 EUR
A14324.09 A14324.14 A14324.18
1,9-Dibromononane ≥97%
1,9-Dibromononane
Purity: 97% CAS No.: 4549-33-1 Molecular Formula: C9H18Br2 Formula Weight: 286.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4965 Boiling Point: 285-288° Beilstein Reference: 1737598 MDL No.: MFCD00000279
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Ponto de ebulição: 285…288 °C
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1,410
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000279
Número CAS: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0