Print…
1,9-Dibromononane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Nonamethylene dibromide
112870050 112870250
ACRO112870050EA 29.6 EUR
ACRO112870050 ACRO112870250
1,9-Dibromononane 97%
1,9-Dibromononane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1,40 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000279
Número CAS: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform)