Print…
1,8-Dibromooctane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
112880100 112880500 112882500
ACRO112880100EA 35.7 EUR
ACRO112880100 ACRO112880500 ACRO112882500
1,8-Dibromooctane 98%
1,8-Dibromooctane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br
Ponto de ebulição: 270…272 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 15…16 °C
Densidade: 1,46 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000277
Número CAS: 4549-32-0
EINECS: 224-912-5
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4981 to 1.5001 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %