Print…
1,6-Dibromohexane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hexamethylen dibromide
A13417.22 A13417.36
A13417.22EA 31.2 EUR
A13417.22 A13417.36
1,6-Dibromohexane ≥97%
1,6-Dibromohexane
Purity: 97+% CAS No.: 629-03-8 Molecular Formula: Br(CH2)6Br Formula Weight: 243.98 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5075 Odour: Odourless Melting Point: -2° Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 1236322 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000272
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Ponto de ebulição: 242…244 °C
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,610
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000272
Número CAS: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN: 3082
ADR: 9,III