Print…
1,5-Diaminopentane 98,0 Titrimetric
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,5-Pentanediamine, Pentamethylendiamine, Cadaverine, Cadavarine
D0108-25ML D0108-5ML
TCIAD0108-25MLEA 213 EUR
TCIAD0108-25ML TCIAD0108-5ML
1,5-Diaminopentane 98,0 Titrimetric
1,5-Diaminopentane
Fórmula: C₅H₁₄N₂
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Ponto de ebulição: 180°C
Densidade: 0.9174
Ponto de Inflamação: 63°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008239
Número CAS: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
UN: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01609
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a50140ef3bad8cbad7c2e7460170aaa6a14e30ea&vid=a50140ef3bad8cbad7c2e7460170aaa6a14e30ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %