Print…
1,3-Dibromopropano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03279.0100 8.03279.0250
8.03279.0100EA 113 EUR
8.03279.0100 8.03279.0250
1,3-Dibromopropano para síntese, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromopropane
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₂Br
Peso Molecular: 201.89 g/mol
Ponto de ebulição: 167
Ponto de Fusão: –34 °C
Densidade: 1.99 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 47
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000255
Número CAS: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09844
Encomendar
Solubility 1.68 g/l (30 °C)
Melting Point -34 °C
Molar Mass 201.88 g/mol
Boiling Point 166 - 168 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 54 °C
Refractive Index 1.5233 (20 °C, 589 nm)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)