1,3-Dibromopropano ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 109-64-8
Molecular Formula: C3H6Br2
Formula Weight: 201.90
Flash Point: 54°(130°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.99
Refractive Index: 1.5230
Appearance: Colourless
Melting Point: -34°
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 635662
Merck Reference: 14,9713
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000255
Fórmula:
BrH₂CCH₂CH₂Br Ponto de ebulição: 167 °C Ponto de Fusão: –34 °C Densidade: 1,99 Ponto de Inflamação: 54 °C (130 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000255 Número CAS: 109-64-8 EINECS: 203-690-3 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,9713 |