Print…
1,3-Dibromopropano 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
155041000 155045000 155040025
ACRO155041000EA 100 EUR
ACRO155041000 ACRO155045000 ACRO155040025
1,3-Dibromopropano 98% estabilizada
1,3-Dibromopropane
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₂Br
Peso Molecular: 201.89 g/mol
Ponto de ebulição: 167 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –34 °C
Densidade: 1.989 g/cm³
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000255
Número CAS: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09844
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 400 ppm butylene oxide