Print…
1,2-Dibromoetano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
112790010 112790250 112795000 112790025 112790100
ACRO112790010EA 109 EUR
ACRO112790010 ACRO112790250 ACRO112795000 ACRO112790025 ACRO112790100
1,2-Dibromoetano 99%
1,2-Dibromoetano
Fórmula: BrH₂CCH₂Br
Ponto de ebulição: 131…132 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 2,173
Ponto de Inflamação: >104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000233
Número CAS: 106-93-4
EINECS: 203-444-5
UN: 1605
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,03830
Encomendar
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5%
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589nm)