Print…
1,1,2,2-Tetrabromoetano 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
180870010 180872500 180870025
ACRO180870010EA 102 EUR
ACRO180870010 ACRO180872500 ACRO180870025
1,1,2,2-Tetrabromoetano 98%
1,1,2,2-Tetrabromoetano
Fórmula: Br₂HCCHBr₂
Peso Molecular: 345.65 g/mol
Ponto de ebulição: 244
Ponto de Fusão: 1 °C
Densidade: 2.96 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000133
Número CAS: 79-27-6
EINECS: 201-191-5
UN: 2504
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc5c2f2399032fc65a1f90353ec556de6f2f655&vid=602784cfe0c9c19c147c1108e11d03d302f55362&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6355 to 1.6375 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤75 APHA