Print…
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.09733.0100 8.09733.1000 8.09733.2500
8.09733.0100EA 28 EUR
8.09733.0100 8.09733.1000 8.09733.2500
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno para síntese, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno
Fórmula: C₁₀H₁₂
Ponto de ebulição: 207 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 71…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001733
Número CAS: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09360
Encomendar
Solubility 0.045 g/l (20 °C)
Melting Point -30 °C
Molar Mass 132.21 g/mol
Boiling Point 207 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.24 hPa (20 °C)
Flash Point 71 - 77 °C
Refractive Index 1.5414 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 5 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 425 °C DIN 51794
Saturation concentration 1.3 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 190
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material