Print…
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno 98+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
146730010 146730025 146730100
ACRO146730010EA 97.4 EUR
ACRO146730010 ACRO146730025 ACRO146730100
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno 98+%, puro
1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno
Fórmula: C₁₀H₁₂
Ponto de ebulição: 207 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 0,973 g/cm³
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001733
Número CAS: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09360
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %