Print…
Silica gel sachet: 4 x 7 cm dessecante, com indicador de umidade (gel laranja), Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.03803.0001 1.03803.0002
1.03803.0001EA 168 EUR
1.03803.0001 1.03803.0002
Silica gel sachet: 4 x 7 cm dessecante, com indicador de umidade (gel laranja), Supelco®
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230
Ponto de Fusão: > 1000 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 63231-67-4
Encomendar
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity) ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h) ≤ 10 %
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)