Print…
Silica gel, granulado 1 - 3 mm agente de secagem, com indicador de umidade (gel laranja), Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
1.01969.1000EA 52.32 EUR
1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
Silica gel, granulado 1 - 3 mm agente de secagem, com indicador de umidade (gel laranja), Supelco®
Silica gel
Exsicante apropriado para exsicadores, para remoção da água e para secagem da maior parte dos gases e dos líquidos (com excepção de gases muito ácidos ou muito básicos, solventes orgânicos ou líquidos alcalinos). O produto contém sais de ferro como indicador. A mudança de cor processa-se do laranja inicial para a ausência de cor com a absorção de cerca de 7/10 g de H2O/100 g sílica gel. A regeneração pode ser realizada numa estufa de secagem a 130-140 °C as vezes que forem necessárias durante três horas.
  • Não tóxico
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues.
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230
Ponto de Fusão: > 1000 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 63231-67-4
Encomendar
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) ≥ 25.0 %
Loss on drying (140 °C) ≤ 2.0 %
Bulk density about 70