Print…
Silica gel 1 - 4 mm agente de secagem, com indicador de umidade (gel marrom), Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.01972.9025 1.01972.5000 1.01972.1000
1.01972.9025EA 1260 EUR
1.01972.9025 1.01972.5000 1.01972.1000
Silica gel 1 - 4 mm agente de secagem, com indicador de umidade (gel marrom), Supelco®
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230
Ponto de Fusão: 1710
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 63231-67-4