Nitrato de Zinco (II) hexahidratado ≥99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
12313.A3
12313.36
12313.A9
12313.A3EA
181
EUR
12313.A3
12313.36
12313.A9
Nitrato de Zinco (II) hexahidratado ≥99% (baseado nos metais)
Nitrato de Zinco (II) hexahidratado
Purity: 99%
CAS No.: 10196-18-6
Molecular Formula: N2O6Zn.6H2O
Formula Weight: 297.47 (189.38anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.07
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 36°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,10144
UN No.: 1514
MDL No.: MFCD00149889
Fórmula:
ZnN₂O₆·6H₂O Ponto de Fusão: ∼36 °C Densidade: 2,07 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149889 Número CAS: 10196-18-6 EINECS: 231-943-8 UN: 1514 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,10144 |