Nitrato de Zinco (II) hexahidratado ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Zinc nitrate hexahydrate
11136.18
11136.30
11136.18EA
265
EUR
11136.18
11136.30
Nitrato de Zinco (II) hexahidratado ≥99.998% (baseado em metais), Puratronic®
Nitrato de Zinco (II) hexahidratado
Purity: 99.998%
CAS No.: 10196-18-6
Molecular Formula: N2O6Zn.6H2O
Formula Weight: 297.47 (189.38anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.07
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 36°
Merck Reference: 14,10144
UN No.: 1514
MDL No.: MFCD00149889
Fórmula:
ZnN₂O₆·6H₂O Peso Molecular: 297.49 g/mol Ponto de ebulição: ∼105 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼36 °C Densidade: 2.07 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149889 Número CAS: 10196-18-6 EINECS: 231-943-8 UN: 1514 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,10144 |