Print…
Nitrato de Zinco (II) hexahidratado 98%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zinc nitrate hexahydrate
211660010 211660050 211660051 211662500
ACRO211660010EA 78.9 EUR
ACRO211660010 ACRO211660050 ACRO211660051 ACRO211662500
Nitrato de Zinco (II) hexahidratado 98%, extra puro
Nitrato de Zinco (II) hexahidratado
Fórmula: ZnN₂O₆·6H₂O
Peso Molecular: 297.49 g/mol
Ponto de Fusão: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149889
Número CAS: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,10273
Encomendar
Appearance White Adhering crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm