Print…
Nitrato de lântanio (III) hexahidratado ≥99.0% (por análise titulométrica), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
61520-100G 61520-500G
61520-100GEA 189.14 EUR
61520-100G 61520-500G
Nitrato de lântanio (III) hexahidratado ≥99.0% (por análise titulométrica), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Nitrato de Lântanio (III) hexahidratado
Fórmula: La(NO₃)₃·6H₂O
Peso Molecular: 433.01 g/mol
Ponto de ebulição: 126 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149751
Número CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,05363
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 10 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm