Print…
Nitrato de lântanio (III) hexahidratado ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12915.36 12915.22
12915.36EA 252 EUR
12915.36 12915.22
Nitrato de lântanio (III) hexahidratado ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Nitrato de Lântanio (III) hexahidratado
Purity: 99.9% CAS No.: 10277-43-7 Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O Formula Weight: 433.01 (324.92anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,5363 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149751
Fórmula: La(NO₃)₃·6H₂O
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 40 °C
Densidade: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149751
Número CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5363