Print…
Nitrato de lântanio (III) hexahidratado ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11267.06 11267.18 11267.30 11267.A1
11267.06EA 29.4 EUR
11267.06 11267.18 11267.30 11267.A1
Nitrato de lântanio (III) hexahidratado ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Nitrato de Lântanio (III) hexahidratado
Purity: 99.99% CAS No.: 10277-43-7 Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O Formula Weight: 433.01 (324.92anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless Merck Reference: 14,5363 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149751
Fórmula: La(NO₃)₃·6H₂O
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 40 °C
Densidade: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149751
Número CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5363