Print…
Nitrato de lântanio (III) hexahidratado 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
218711000 218715000
ACRO218711000EA 98.3 EUR
ACRO218711000 ACRO218715000
Nitrato de lântanio (III) hexahidratado 98+%
Nitrato de Lântanio (III) hexahidratado
Fórmula: La(NO₃)₃·6H₂O
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 40 °C
Densidade: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149751
Número CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,05363
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %