Print…
Nitrato de lântanio (III) hexahidratado 99.995% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
193280050 193281000 193285000
ACRO193280050EA 32 EUR
ACRO193280050 ACRO193281000 ACRO193285000
Nitrato de lântanio (III) hexahidratado 99.995% (baseado em traços de metais)
Nitrato de Lântanio (III) hexahidratado
Fórmula: La(NO₃)₃·6H₂O
Peso Molecular: 433.01 g/mol
Ponto de ebulição: 126
Ponto de Fusão: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149751
Número CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,05363
Encomendar
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.005 %
Lanthanum (La) 31.0 to 35.0 %