Trinitrato de cério hexahidratado ≥99.5% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cerous chloride hexahydrate, Cerium (III) nitrate hexahydrate
11329.09
11329.22
11329.36
11329.A1
11329.09EA
54.2
EUR
11329.09
11329.22
11329.36
11329.A1
Trinitrato de cério hexahidratado ≥99.5% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Trinitrato de cério hexahidratado
Purity: 99.5%
CAS No.: 10294-41-4
Molecular Formula: CeN3O9.6H2O
Formula Weight: 434.23 (326.13anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 3
Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone
Merck Reference: 14,2000
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149631
Separation of cerium from other rare earths, catalyst for hydrolysis of phosporic acid esters
Fórmula:
Ce(NO₃)₃·6H₂O Peso Molecular: 434.22 g/mol Ponto de ebulição: 200 Ponto de Fusão: 39 Densidade: 2.377 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149631 Número CAS: 10294-41-4 EINECS: 233-297-2 UN: 1477 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,2000 |